8.52098
Fmoc-Glu(EDANS)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Glu(EDANS)-OH
About This Item
Produits recommandés
product name
Fmoc-Glu(EDANS)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C32H31N3O8S/c36-30(34-18-17-33-27-13-5-12-25-24(27)11-6-14-29(25)44(40,41)42)16-15-28(31(37)38)35-32(39)43-19-26-22-9-3-1-7-20(22)21-8-2-4-10-23(21)26/h1-14,26,28,33H,15-19H2,(H,34,36)(H,35,39)(H,37,38)(H,40,41,42)/t28-/m0/s1
Clé InChI
HPYLYODKLGEPPX-NDEPHWFRSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] J. W. Drijfhout, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 14th American Peptide Symposium′, P. T. P. Kaumaya & R. S. Hodges (Eds), Kingswinford, Mayflower Scientific Ltd., 1996, pp. 129.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable