Principaux documents
8.52084
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dab(ivDde)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Dab(ivDde)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3-methylbutyl-L-diaminobutanoic acid
1 G
236,00 €
5 G
942,00 €
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
236,00 €
5 G
942,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H38N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C32H38N2O6/c1-19(2)15-26(29-27(35)16-32(3,4)17-28(29)36)33-14-13-25(30(37)38)34-31(39)40-18-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,19,24-25,35H,13-18H2,1-4H3,(H,34,39)(H,37,38)/t25-/m0/s1
Clé InChI
IMMMALLSYWTSAX-VWLOTQADSA-N
Description générale
This orthogonally-protected diaminobutyric acid derivative is based on the hindered Dde variant ivDde. The side-chain ivDde group is considerably more stable to piperidine than Dde and is less prone to migrate from protected to unprotected side-chains [1] and from side-chain to γ-amino group [2].When removing ivDde in the presence of allyl-based protecting groups, allyl alcohol should be included in the deprotection solution to prevent reduction of the allyl group [3].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. R. Chhabra, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1603.
[2] R. Wilhelm, personal communication.
[3] B. Rohwedder, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1175.
[4] S. K. Sharma, et al. (1999) J. Peptide Res., 53, 501.
Liaison
Replaces: 04-12-1196
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.