Principaux documents
8.51094
Sigma-Aldrich
Fmoc-Oxyma
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Oxyma
5 G
51,00 €
51,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
51,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H16N2O5
Poids moléculaire :
364.35
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Description générale
A novel derivative for introduction of Fmoc protecting group to hindered amino acids with negligible formation of β-alanyl related impurities [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. N. Khattab, et al. (2010) Eur. J. Org. Chem., 3275.
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slightly yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable