Principaux documents
8.51090
Sigma-Aldrich
TFFH
Tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate Novabiochem®
Synonyme(s) :
TFFH, Tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate,Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
5 G
198,00 €
25 G
590,00 €
198,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
198,00 €
25 G
590,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12F7N2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
198,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
104-109 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(=[N+](C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H12FN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3/q+1
Clé InChI
JILUGXGJYPRQPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
TFFH is an in situ coupling reagents which smoothly converts protected amino acids to the corresponding acid fluoride in the presence of base [1]. Acid fluorides have proven are highly effective at coupling hindered amino acids such as α,α-disubstituted amino acids [2].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] L. A. Carpino, et al. (1995) J. Am. Chem. Soc., 117, 5401.
[2] S. A. Triolo, et al. in ′Peptides 1996, Proc. of 24th European Peptide Symposium′, R. Ramage & R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1998, pp. 839.
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay 1H-qNMR: ≥ 98.0 %
Ratio Cation/anion in 19F-NMR integration: lot specific result
1:5,7 to 1:6,3
Identity (IR): passes test
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable