Key Documents
8.51057
Sigma-Aldrich
Z(2-Cl)-OSu
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Z(2-Cl)-OSu, N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.66
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
101-105 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H10ClNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
Clé InChI
LVZHXYXNMHCBKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A reagent for the mild introduction of the Z(2-Cl)-amino protecting group.
Liaison
Replaces: 01-63-0003
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3