Documents
8.45055
Sigma-Aldrich
Pyrrole
Synonyme(s) :
Pyrrole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
67.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Pression de vapeur
8.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
550 °C
Puissance
137 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
3.10-14.8 % (v/v)
pH
>6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
130-131 °C/1013 hPa
Pf
-24 °C
Température de transition
flash point 39 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): yellow
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Identity (IR): passes test