Principaux documents
8.43833
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-methoxypropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Chloro-3-methoxypropane
25 ML
96,80 €
96,80 €
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
96,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H9ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
252-919-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
96,80 €
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
25 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
205 °C (DIN 51794)
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
<-70 °C
Température de transition
flash point 18 °C
Densité
0.999 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCCCOC
InChI
1S/C4H9ClO/c1-6-4-2-3-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
BQLHMMQUVJCTAN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 1.001
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
64.4 °F
Point d'éclair (°C)
18 °C