Principaux documents
8.43791
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trihydroxybenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,4-Trihydroxybenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
208-575-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
137-140 °C
Densité
1.45 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(ccc(c1)O)O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Clé InChI
GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 137 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable