Key Documents
8.43789
Sigma-Aldrich
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
214-071-2
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
150 °C/0.1 hPa
Pf
59-62 °C
Masse volumique apparente
260 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clé InChI
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable