Principaux documents
8.41410
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzhydrazide
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzhydrazide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352127
Numéro de classement CE :
226-326-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
266-269 °C (decomposition)
Solubilité
26.5 g/L
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Clé InChI
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable