Principaux documents
8.41278
Sigma-Aldrich
5,6-Dimethylbenzimidazole
for synthesis
Synonyme(s) :
5,6-Dimethylbenzimidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
209-488-1
Essai
≥99.0% (HPLC)
Pf
202-206 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test