Principaux documents
8.41179
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
for synthesis
Synonyme(s) :
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, Phenyl-N-tert-butylnitrone
1 G
122,00 €
122,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
122,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
222-168-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
122,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
71-73 °C
Chaîne SMILES 
[N+](=Cc1ccccc1)([O-])C(C)(C)C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
Clé InChI
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable