Principaux documents
8.41105
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetraphenylphosphonium iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H20IP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.29
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
218-179-0
Forme
powder
Pf
338-340 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H20P.HI/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 338 °C
Melting range (upper value): ≤ 342 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
536.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
280 °C - closed cup