Principaux documents
8.40160
Sigma-Aldrich
2-Isopropylphenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Isopropylphenol, 2-(1-Methylethyl)phenol, 2-Hydroxycumene
100 ML
68,50 €
68,50 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
68,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-852-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,50 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.066 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
pb
212-214 °C/1013 hPa
Pf
14-16 °C
Température de transition
flash point 88 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
Clé InChI
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup