Principaux documents
8.40094
Sigma-Aldrich
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
100 G
166,00 €
166,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
166,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
252-817-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
166,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
pH
1.2-1.4 (20 g/L in H2O)
Pf
193-196 °C (decomposes)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)C[C@@]21C(C(CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7?,10-/m0/s1
Clé InChI
MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): -23.0 - -21.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable