1X Solution contains 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride and 25 mM Tris/Tris-HCl.
Specifications: Molarity of Tris: 450-550 mM pH at 25°C: 7.25-7.55
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..