Documents
8290-OP
Millipore
Phosphate de sodium monobasic monohydrate
OmniPur® Grade, 98.0-102.0%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de sodium monohydrate, Phosphate monosodique
About This Item
Formule linéaire :
NaH2PO4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: 98.0-102.0%
Chloride (Cl): 0.0005% max
DNase: None detected
Heavy metals (ICP-OES): 0.001% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.001% max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
pH (5%, water): 4.1-4.5
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.003% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable