Principaux documents
8.24566
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
73% Pt, for synthesis
Synonyme(s) :
Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride
500 MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le26 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
158,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-034-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
158,00 €
Date d'expédition estimée le26 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Platinum(II) chloride (73% Pt), for synthesis
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
3423 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 ( in H2O, suspension)
Pf
581 °C (decomposes)
Densité
6.1 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Pt](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (of Pt): ≥ 70.0 %
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable