Principaux documents
8.24510
Sigma-Aldrich
cis-Platinum
65% Pt, for synthesis
Synonyme(s) :
cis-Platinum (65% Pt), cis-Diaminedichloroplatinum(II), cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H6Cl2N2Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
239-733-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
cis-Platinum (65% Pt), for synthesis
Niveau de qualité
Puissance
25.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
270 °C (decomposition)
Solubilité
2.5 g/L
Densité
3.7 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
Clé InChI
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (of Pt): 64.5 - 65.4 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable