Principaux documents
8.22085
Sigma-Aldrich
di-Lithium oxalate
for synthesis
Synonyme(s) :
di-Lithium oxalate, Oxalic acid dilithium salt
100 G
106,00 €
106,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
106,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2Li2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-054-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
106,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Solubilité
66 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Li/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable