Principaux documents
8.21723
Sigma-Aldrich
1-Chloroanthraquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Chloroanthraquinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-421-4
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
15100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
158-161 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
Clé InChI
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable