Principaux documents
8.21243
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
4′-Methylacetophenone, Methyl p-tolyl ketone
250 ML
59,30 €
1 L
118,00 €
59,30 €
Date d'expédition estimée le27 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
59,30 €
1 L
118,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-514-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,30 €
Date d'expédition estimée le27 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.52 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.00 % (v/v)
Température de transition
flash point 93 °C
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.005
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup