Principaux documents
8.20873
Sigma-Aldrich
Sodium phenolate trihydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt
100 G
54,50 €
500 G
265,00 €
54,50 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
54,50 €
500 G
265,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5NaO · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-347-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,50 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
56-61 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]c1ccccc1.O.O.O
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 30.0 - 33.0 %
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable