Principaux documents
8.20692
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxypropiophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
4′-Hydroxypropiophenone
100 G
64,00 €
64,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
64,00 €
About This Item
Formule linéaire :
4-(OH)C6H4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-743-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
64,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
11800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
148-151 °C
Température de transition
flash point 112 °C
Solubilité
0.345 g/L
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300‑400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)C(=O)CC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Clé InChI
RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 148 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3