Principaux documents
8.20358
Sigma-Aldrich
Cyanuric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid
5 G
31,70 €
250 G
33,80 €
1 KG
102,00 €
50 KG
551,00 €
31,70 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
31,70 €
250 G
33,80 €
1 KG
102,00 €
50 KG
551,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C3N3(OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-618-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,70 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.0001 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
7700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.0 (20 °C in H2O, saturated solution)
Pf
320-330 °C (decomposition)
Solubilité
2 g/L
Densité
2.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
550 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=O)=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
Clé InChI
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. what is particle size?
    1 answer
    1. The particle size is not determined for this product.