Documents
8.20175
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Bromoethanol, Ethylene bromohydrin
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
208-748-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
3.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Point d'ébullition
56-57 °C/27 hPa
Pf
-80 °C
Température de transition
flash point 40 °C
Densité
1.76 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Clé InChI
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
2-Bromoethanol for synthesis. CAS 540-51-2, EC Number 208-748-1, molar mass 124.97 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.760 - 1.765Identity (IR)passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup