Principaux documents
8.20022
Sigma-Aldrich
O-Ethylbenzoin
for synthesis
Synonyme(s) :
O-Ethylbenzoin, Benzoin ethyl ether, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CHO(C2H5)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
209-366-8
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
59-61 °C (External MSDS)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC)C(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
Clé InChI
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3