Principaux documents
8.19244
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
special quality
Synonyme(s) :
Methyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191600
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Clé InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
8.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13 °C - closed cup