Principaux documents
8.19100
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3Cl2NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.95
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
204-828-5
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
3860 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
166.5 °C
Solubilité
450 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H4Cl2O2.Na/c1-3(4,5)2(6)7;/h1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
PDEFQWNXOUGDJR-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (HClO₄): ≥ 90.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1