8.18870
1-Bromo-2-chloroethane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromo-2-chloroethane, Ethylene chlorobromide
About This Item
Pression de vapeur
4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Puissance
64 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
-17 °C
Solubilité
7 g/L
Densité
1.73 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.730 - 1.734
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable