Principaux documents
8.18818
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
100 ML
72,20 €
72,20 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
72,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H16O3SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
224-588-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,20 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
235 °C
Puissance
774 mg/kg LD50, oral (Rat)
2268 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
213-215 °C/1013 hPa
Pf
<-50 °C
Température de transition
flash point 85 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](OC)(OC)(OC)CCCS
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup