Principaux documents
8.18736
Sigma-Aldrich
Methyl pivalate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl pivalate, Pivalic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
209-959-1
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
65 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Puissance
1563 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
100-102 °C/1013 hPa
Pf
<-70 °C
Température de transition
flash point 6 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
Clé InChI
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.875
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
42.8 °F
Point d'éclair (°C)
6 °C