Principaux documents
8.18601
Sigma-Aldrich
di-Sodium succinate
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
di-Sodium succinate, Succinic acid disodium salt
100 G
35,30 €
500 G
101,00 €
5 KG
312,00 €
35,30 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
35,30 €
500 G
101,00 €
5 KG
312,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4Na2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-778-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,30 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Loss on drying: ≤ 3.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable