Principaux documents
8.18382
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether, 2-(2-n-Hexyloxyethoxy)ethanol
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2)2O(CH2)2O(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-988-3
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
210 °C
Puissance
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1395 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.1-6.3 % (v/v)
pH
5-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
260 °C/1013 hPa
Pf
-41--39 °C
Température de transition
flash point 123 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
253.4 °F
Point d'éclair (°C)
123 °C