Principaux documents
8.14739
Sigma-Aldrich
N-Methylpiperidine-2-ethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Methylpiperidine-2-ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl) 1-methylpiperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.23
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
208-554-7
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Puissance
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Indice de réfraction
n20/D 1.48
pH
11.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Température de transition
flash point 106 °C
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H17NO/c1-9-6-3-2-4-8(9)5-7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
Clé InChI
OVMRRCXDBKEQIU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.977
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
222.8 °F
Point d'éclair (°C)
106 °C