Documents
8.14651
Sigma-Aldrich
Orthosilicate de tétraméthyle
for synthesis
Synonyme(s) :
Orthosilicate de tétraméthyle
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H12O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
211-656-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
18 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
245 °C
Puissance
17510 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.88-23.8 % (v/v)
Point d'ébullition
122 °C/1013 hPa
Pf
3 °C
Température de transition
flash point 26 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
Clé InChI
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 98,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 1,030 - 1,035
Identité (IR) : satisfait au test
En raison de sa plage de fusion spécifique, ce produit peut être sous forme solide, liquide, fondue solidifiée ou surfondue.
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup