Documents
8.14605
Sigma-Aldrich
Squalane
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexamethyltetracosane
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥92.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
350 °C/1013 hPa
Pf
-38 °C
Température de transition
flash point 218 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Description générale
for synthesis
Application
Squalane for synthesis. CAS 111-01-3, molar mass 422.81 g/mol.
Stockage et stabilité
Store below +30°C.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%):≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.814
Identity (IR):passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
424.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
218 °C - closed cup