Principaux documents
8.14222
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
(30-35% solution in methanol) for synthesis
Synonyme(s) :
Potassium methoxid
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
36 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
415 °C (DIN 51794)
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pH
11 ( in H2O)
pb
93.5 °C/1013 hPa
Pf
<-20 °C
Température de transition
flash point 29.7 °C
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 30.0 - 35.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.995
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
85.5 °F
Point d'éclair (°C)
29.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)