Principaux documents
8.14141
Sigma-Aldrich
Butyltriphenylphosphonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Butyltriphenylphosphonium chloride, Triphenylbutylphosphonium chloride
10 G
54,30 €
54,30 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
54,30 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P+C4H9Cl-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
236-443-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,30 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
320 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
223-226 °C
Température de transition
flash point >270 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[P+](CCCC)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C22H24P.ClH/c1-2-3-19-23(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,2-3,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 96.5 %
Melting range (lower value): ≥ 223 °C
Melting range (upper value): ≤ 226 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
518.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 270 °C