Principaux documents
8.14134
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
219-937-3
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
62-65 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H2ClN3O4/c6-5-4(9(12)13)1-3(2-7-5)8(10)11/h1-2H
Clé InChI
QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3