Principaux documents
8.14079
Sigma-Aldrich
Iodotrimethylsilane
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Iodotrimethylsilane, Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.1
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
240-171-0
Niveau de qualité
Température de transition
flash point -31 °C
Densité
1.47 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clé InChI
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(stabilised) for synthesis
Application
Iodotrimethylsilane (stabilised) for synthesis. CAS 16029-98-4, EC Number 240-171-0, chemical formula (CH₃)₃SiI.
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric)≥ 95.0 %Identity (IR)passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-23.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-31 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)