810686
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable, Binding, transport studies
Synonyme(s) :
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
4 570,00 €
About This Item
4 570,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade, pkg of 5 kg
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Qualité
media grade
Essai
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pkg of 5 kg
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
microbiological culture: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
Impuretés
Tested for IgG
Perte
≤5%
pH
6.8-7.2
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0-10 mg/g
Activité étrangère
Tested for Endotoxin
Tested for mycoplasma
Description générale
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3