Principaux documents
81024N
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified
≥98%, USA origin, Tested For IgG, Protein standard: suitable, enzyme immunoassay: suitable
10 G
15,20 €
15,20 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
15,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141801
Nomenclature NACRES :
NA.28
15,20 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified, pack of 10 g
Qualité
special quality (Specialty Grade)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pack of 10 g
Origine
USA origin
Free Sulfhydrl Content content
0.0-1.0 mmol/mol
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
Impuretés
Tested For IgG
Perte
≤5%
pH
6.8-7.5
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0.0-15.0 mg/g
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.
Questions
  1. in what way is the sulphydry modified in this product ()
    1 answer
    1. This Probumin product has been treated to block BSA cysteine 34. It is manufactured according to a proprietary heat-shock fractionation process, using caprylic acid as an albumin stabilizer.