Principaux documents
81013
Sigma-Aldrich
BSA 30%, (K)
About This Item
Code UNSPSC :
41141801
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable