Principaux documents
8.07347
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) chloride
57.5% Pt, anhydrous, for synthesis
Synonyme(s) :
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), Platinum tetrachloride
100 MG
56,60 €
1 G
232,00 €
5 G
692,00 €
56,60 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
56,60 €
1 G
232,00 €
5 G
692,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl4Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
236-645-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,60 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), anhydrous, for synthesis
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
276 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O)
Solubilité
587 g/L
Densité
4.3 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Pt
Clé InChI
YTQAIHLQJINUGP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Pt): ≥ 99.0 %
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable