Principaux documents
8.06210
Sigma-Aldrich
1-Bromonaphthalene
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromonaphthalene, α-Naphthyl bromide
100 ML
59,00 €
500 ML
261,00 €
2.5 L
1 090,00 €
59,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
59,00 €
500 ML
261,00 €
2.5 L
1 090,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
201-965-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.013 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
281 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 67 °C
Densité
1.48 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Brc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clé InChI
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay
- GC, area%:
≥ 95 %
- 2-Bromonaphthaline: ≤ 5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.478 - 1.487
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup