Principaux documents
8.05336
Sigma-Aldrich
Lauroyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Lauroyl chloride, Dodecanoyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-941-7
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
145 °C/11 hPa
Pf
-17 °C
Température de transition
flash point >150 °C
Densité
0.925 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
Clé InChI
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.926
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup