Principaux documents
8.03912
Sigma-Aldrich
Iron(III) acetylacetonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Iron(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)iron(III), Tris(2,4-pentanedionato)iron(III)
250 G
107,00 €
107,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
107,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21FeO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
237-853-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
2.6 hPa ( 110 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
1872 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
180-183 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Fe+3].[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clé InChI
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Application
  • UV-Vis Spectroscopy and Electrochemical Analysis: Iron(III) acetylacetonate is used in UV-Vis spectroscopy and electrochemical studies to explore its role in dye-sensitized solar cells (DSSCs), focusing on the impact of aromatic thienyl groups on the electronic properties of tris(β-diketonato)iron(III) complexes (Conradie MM, 2022).
  • One-Step Synthesis of Nanomaterials: The compound facilitates a one-step synthesis route to produce Fe2O3 and FeSe2 nanoparticles on carbon sheets, enhancing lithium storage capabilities in batteries (Wei D et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Fe): ≥ 99,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3