8.03225
1,3-Dichlorobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Dichlorobenzene
Produits recommandés
Pression de vapeur
3 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Puissance
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
173 °C/1013 hPa
Pf
-25 °C
Température de transition
flash point 65 °C
Densité
1.29 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Application
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.287 - 1.289
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67.0 °C - closed cup