Principaux documents
8.02624
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitroaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-nitroaniline, 4-Amino-3-chloronitrobenzene
About This Item
Formule linéaire :
2-(Cl)-4-(NO2)C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
204-502-2
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98.0% (HPLC)
Température d'inflammation spontanée
522 °C
Puissance
6430 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 0.23 g/L in H2O)
pb
320 °C/1013 hPa (decomposes)
Pf
104-107 °C
Solubilité
0.23 g/L
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
Clé InChI
LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 105 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test